Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Guantes con forro sin costuras para trabajo ligero, INTERCEPT™ Tecnología
Descripción
- Proporcionan un mayor rango de movimiento y más sensibilidad en las yemas de los dedos.
- El revestimiento delgado de PU proporciona una gran movilidad con una alta resistencia a la abrasión (nivel EN 4)
- El color del revestimiento en
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris, Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Spandex, Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |