Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Guantes con forro sin costuras para trabajo ligero, INTERCEPT™ Tecnología
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16875180
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16875180 6 12 pares
16885180 7 12 pares
16895180 8 12 pares
16805190 9 12 pares
16815190 10 12 pares
16825190 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16875180 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11731060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los revestimientos sin costuras de calibre 18 de uso ligero ofrecen una mayor flexibilidad y sensibilidad táctil.
  • Proporcionan un mayor rango de movimiento y más sensibilidad en las yemas de los dedos.
  • El revestimiento delgado de PU proporciona una gran movilidad con una alta resistencia a la abrasión (nivel EN 4)
  • El color del revestimiento en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Gris, Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free No
Material HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Spandex, Poliuretano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Montaje, inspección, moldeo por inyección de prensa, fijación de componentes, aplicación de acabado a materiales, manipulación de mercancías entrantes
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibra de vidrio, HPPE, nailon, spandex
Modelo 11731060
Cantidad 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Serie HyFlex™ 11-731
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21,2 cm