Learn More
Ansell™ Manguitos industriales de resistencia media resistentes a cortes Ansell HyFlex™ INTERCEPT™ con orificio para el pulgar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16885410
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
12 in
16 in
Tamaño:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Longitud (métrico):
30,4 cm
40,6 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño unitSize Longitud (métrico)
16885410 16 in Estrecho paquete de 50 -
16875410 12 in Ancha paquete de 50 -
16865410 12 in Estrecho paquete de 50 30,4 cm
16895410 16 in Ancha paquete de 50 40,6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16885410 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11251160N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hecho de hilo negro y libre de silicona y látex para un correcto proceso de pintura y acabado
  • Diseño sin costuras
  • Rojo y negro sobre el borde para indicar si son anchos (negro) o estrechos (rojo) para facilitar la clasificación a la hora de lavarlos
  • Los puños para bíceps especiales de punto mantienen los manguitos en su lugar
  • Disponible en diferentes longitudes y anchos (estrecho o ancho) para un ajuste y comodidad óptimos para cada trabajador
  • Diseñado para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex
  • Útil en la industria de la automoción y el transporte, aeroespacial, fabricación de maquinaria, equipos y metales y de electrodomésticos
Aplicaciones:
  • Ajuste de paneles, piezas y componentes
  • Sistemas de ajuste y atornillado
  • Comprobación, marcado y retoque de la superficie del cuerpo
  • Reparación y sustitución del cristal
  • Manipulación de paneles y láminas de metal
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de componentes estructurales y corporales
  • Inspección, selección y comprobación de piezas
  • Operaciones de carrocería
  • Operaciones de carrocería
  • Enganche de piezas estructurales y partes del cuerpo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estrecho
Tipo de producto Manga resistente a cortes
Material Ansell INTERCEPT™ Tecnología
Color Gris oscuro
Esterilidad No estéril
Modelo Ambidiestro
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Parte superior elástica con puño de punto
Tipo de costura De una pieza
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 16 in