Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a cortes HyFlex™ 11-939, totalmente revestidos
Código de producto. 16029711 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16029711 8 12 pares
16009711 6 12 pares
16019711 7 12 pares
16039711 9 12 pares
16049711 10 12 pares
16059711 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16029711 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11939080
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Guantes de peso más ligero resistentes a los cortes y repelentes al aceite con unión de pulgar reforzada que proporciona una durabilidad de hasta 12 veces para soportar durante más tiempo el desgaste
  • La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas
  • Proporcionan protección frente a los cortes y la exposición al aceite, tanto ligeros como pesados, en múltiples aplicaciones
  • Proporcionan una buena movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ
  • Capacidad de agarre superior gracias a la tecnología ANSELL GRIP™ para un manejo seguro en aplicaciones secas o con presencia de aceites
  • Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con la durabilidad de la unión del pulgar hasta 12 veces más
  • El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
  • Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Dyneema, Nitrilo de espuma
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4X42B
Para utilizar con (aplicación) Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Tecnología de diamante Dyneema™
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modelo 11939080
Serie HyFlex™ 11-939
Estilo de pulgar Reforzados
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21,2 cm