Learn More
Ansell Guantes resistentes al corte HyFlex™ 74-718 con tecnología de diamante Dyneema™
Código de producto. 16885430
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16885430 11 paquete de 12
16845430 7 paquete de 12
16855430 8 paquete de 12
16865430 9 paquete de 12
16875430 10 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16885430 Proveedor Ansell N.º de proveedor 74718110
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con hilo de tecnología de diamante Dyneema™ para una mayor protección contra cortes en zonas de alto riesgo de la mano La tecnología Tuff Cuff™ II ayuda a los guantes a mantener su forma ergonómica durante el uso y después del lavad
  • El hilo de diseño pendiente de patente ofrece un nivel de protección frente a cortes EN 388 5
  • El hilo con tecnología de diamante Dyneema™ mejora la protección en zonas de alto riesgo de la mano
  • Incorpora la tecnología Tuff Cuff™ II para conservar la forma ergonómica durante su uso y después del lavado
  • El diseño del revestimiento ayuda a reducir la fatiga de las manos en las áreas de alto estrés al ajustar el punto para que coincida con la forma natural de la mano, especialmente en las áreas de articulación
  • Las fibras avanzadas contriuyen a controlar la humedad y la temperatura de las manos en entornos fríos y cálidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel E
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11
Norma EN388 4X4XE
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Hilo con tecnología de diamante Dyneema™
Serie 74-718
Yarn Gauge 10