Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Intercepción de seguridad alimentaria Technology™ Guantes con 360° Protección
Product Code. 16475514 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
16475514 10 12 pares
16445514 7 12 pares
16455514 8 12 pares
16465514 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16475514 Supplier Ansell Supplier No. 74500100
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Intercept Technology™ proporciona el nivel de protección contra cortes F en todo el guante, incluso después de varios lavados. Diseño de puño ampliado para una protección adicional contra cortes en las muñecas.
  • Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
  • Diseño que enmascara las tinciones para una mayor vida útil
  • El puño extendido amplía la protección de corte hasta la zona de la muñeca
  • Alta durabilidad que mantiene las dimensiones y la protección incluso después de varios lavados
  • Cumple con  las regulaciones de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Estructura Tejido
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel F
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 10
Norma EN388 454XF
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Suave
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 4
Serie 74-500
Estilo de pulgar Alado