Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Intercepción de seguridad alimentaria Technology™ Guantes con 360° Protección
Código de producto. 16445514 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16445514 7 12 pares
16455514 8 12 pares
16465514 9 12 pares
16475514 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16445514 Proveedor Ansell N.º de proveedor 74500070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Intercept Technology™ proporciona el nivel de protección contra cortes F en todo el guante, incluso después de varios lavados. Diseño de puño ampliado para una protección adicional contra cortes en las muñecas.
  • Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
  • Diseño que enmascara las tinciones para una mayor vida útil
  • El puño extendido amplía la protección de corte hasta la zona de la muñeca
  • Alta durabilidad que mantiene las dimensiones y la protección incluso después de varios lavados
  • Cumple con  las regulaciones de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Estructura Tejido
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel F
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Norma EN388 454XF
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Suave
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 4
Serie 74-500
Estilo de pulgar Alado