Learn More
Ansell Guantes spandex resistentes a cortes ligeros HyFlex™ 72-400
Código de producto. 16825430
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16825430 11 paquete de 12
16875420 6 paquete de 12
16885420 7 paquete de 12
16895420 8 paquete de 12
16805430 9 paquete de 12
16815430 10 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16825430 Proveedor Ansell N.º de proveedor 72400110
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes proporcionan un alto nivel de resistencia frente a cortes y abrasiones sin detrimento del nivel de destreza. El diseño ligero proporciona suavidad y flexibilidad de manera que los guantes se puedan utilizar cómodamente durante periodos de trab
  • El diseño ligero proporciona suavidad y flexibilidad de manera que los guantes se puedan utilizar cómodamente durante periodos de trabajo prolongados
  • Spandex El  elástico  mantiene un ajuste ceñido, incluso después del lavado.
  • El diseño de guantes ambidiestros prolonga la vida útil
  • Aptos para lavar a máquina con limpiadores no cáusticos sin afectar al rendimiento ni a la durabilidad
  • Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 11
Norma EN388 3541F
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 72-400