Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-422 con fibras Fireblade™ FS22
Descripción
- Construcción de doble capa 100% Fireblade™
- Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
- La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
- Resisten el calor hasta 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 22 |
| Material | Fibras de aramida DuPont™ |
| Color | Amarillo |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, construcción y fabricación de metales |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con la norma CE 0194, REACH |
| Longitud (imperial) | 22 in |
| Longitud (métrico) | 559 mm |