Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-419 con fibras de aramida DuPont™
Código de producto. 16855420
Cambiar vista
Click to view available options
18
Código de producto.
16855420 18
1 options
Código de producto. 16855420 Proveedor Ansell N.º de proveedor 70419180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los cubremangas de fibra de aramida 100 % DuPont™ de doble capa son cómodos y, al mismo tiempo, ofrecen un alto nivel de resistencia a los cortes.
  • Construcción con fibra de aramida 100 % DuPont™ de doble capa
  • Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
  • El diseño de adherencia a barras mantiene el cubremangas en su posición
  • La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
  • Resisten el calor hasta 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 18
Material Fibras de aramida DuPont™
Color Amarillo
Estilo de manguito Tejido
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, construcción y fabricación de metales
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con la norma CE 0194, REACH
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 458 mm