Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-415 con fibras de aramida DuPont™
Descripción
- Construcción con fibra de aramida 100 % DuPont™ de doble capa
- Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
- El diseño de adherencia a barras mantiene el cubremangas en su posición
- La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
- Resisten el calor hasta 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 13 |
| Material | Fibras de aramida DuPont™ |
| Color | Amarillo |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, construcción, fabricación y fabricación de metales |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con la norma CE 0194, REACH |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Longitud (métrico) | 356 mm |