Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-410 con fibras Fireblade™ FS114
Descripción
- Construcción de doble capa 100% Fireblade™
- Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
- La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
- Resisten el calor hasta 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 13 |
| Material | Fibras de aramida DuPont™ |
| Color | Amarillo |
| Estilo de manguito | Tejido de punto con ranura para pulgar |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, fabricación de metales y construcción |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Longitud (métrico) | 356 mm |