Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-410 con fibras Fireblade™ FS10
Descripción
- Construcción de doble capa 100% Fireblade™
- Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
- La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
- Resisten el calor hasta 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 10 |
| Material | Fibras de aramida DuPont™ |
| Color | Amarillo |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Longitud (métrico) | 254 mm |