Learn More
Ansell™ Guantes HyFlex 11-944
Código de producto. 17089193
Cambiar vista
Click to view available options
Coating Material:
Nitrilo
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Coating Material Tamaño de la unidad
17089193 Nitrilo 12 pares
1 options
Código de producto. 17089193 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11944070
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de protección mecánica con revestimiento de nitrilo microporoso en un revestimiento de nailon, revestimiento de palma.
  • Una alternativa ideal a los guantes de cuero ligero.
  • Puntadas finas y elásticas para una comodidad excelente.
  • Diseñado específicamente para su uso en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente aceitosos en donde resulta crucial la protección, en combinación con la resistencia a la abrasión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Nitrilo
Color Blanco, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes recubiertos
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Tejido
Longitud (métrico) 260 mm