Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-937, 3/4 revestidos
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
- Unión de pulgar reforzada para mayor protección y una vida útil más larga
- Buena capacidad de agarre para una manipulación segura en aplicaciones en entornos secos o aceitosos
- Revestimiento FORTIX de alta durabilidad para alargar la vida útil del producto
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gris, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema, Nitrilo de espuma |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |