Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15816922 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15816922 6 12 pares
15826922 7 12 pares
15836922 8 12 pares
15846922 9 12 pares
15856922 10 12 pares
15866922 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15816922 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11925060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante multiusos ultraligero y repelente al aceite con un agarre firme en superficies con aceite
  • El primer peso ultraligero HyFlex™ estilo para combinar un¾ Geometría de inmersión, repelencia al aceite y agarre al aceite en un guante muy cómodo y de gran destreza.
  • El HyFlex™ El modelo 11-925 cuenta con ’la tecnología de agarre patentada de Ansell, que proporciona un menor riesgo de deslizamiento en entornos dinámicos.
  • El forro está tejido con un hilo de nailon y spandex de bajo calibre que proporciona al usuario una sensación de segunda piel sin restricciones de movimiento.
  • Esta combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad cierra la brecha con las generaciones anteriores de¾ Guantes de uso general repelentes de aceite por inmersión que brindan mayor flexibilidad, tacto, agarre en aceite y comodidad extrema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/3111A
Clasificación Categoría II
Área revestida Inmersión 3/4
Estilo de corte Newton
Descripción Guante multiusos ultraligero y repelente al aceite con un agarre firme en superficies con aceite
Coating Material Nitrilo
Color Azul
Cut Resistance Rating A
Desechables Reutilizables
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon, HPPE
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica ultraligeros
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo 11-925
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Puño ECO
Color hem. Amarillo
Revestimiento No compatible
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos Nivel 1
Resistente a petróleo, aceite
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 1
Dimensiones (L x An) 205 x 90 mm
Longitud (imperial) 205 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 14 g