Learn More
Ansell™ Guantes HyFlex 11-919
Descripción
- Guante ideal para su uso en entornos de trabajo aceitosos y sucios.
- El revestimiento de nailon sin costuras proporciona un ajuste óptimo, para una mayor comodidad y destreza.
- Este guante está cubierto con una capa resistente a las
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Blanco, Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nylon |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos |
| Tamaño | 11 |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Longitud (métrico) | 220 a 260 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?