Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15856912 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15856912 6 12 pares
15866912 7 12 pares
15876912 8 12 pares
15886912 9 12 pares
15896912 10 12 pares
15806922 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15856912 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11849060
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno gracias a:
  • El revestimiento transpirable de 360° que proporciona una protección adicional en la parte posterior de la mano, sin comprometer la comodidad
  • Protección total FORTIX™ para que se puedan utilizar durante periodos más largo en entornos secos y abrasivos
  • Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y un día a día más seguro en el trabajo
  • Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo que optimiza la productividad de los trabajadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Clasificación Categoría II
Área revestida Totalmente recubierto
Estructura Tejido
Material del manguito Forro de punto automático
Descripción Uso general
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating 2
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Totalmente recubiertos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Spandex, Nylon, Nitrilo de espuma
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo 11-849
Grosor (métrico) 1.15 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Grip Design Ansell Tecnología de agarre
Color hem. Marrón
Material de revestimiento Nailon, spandex
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos 1
Cantidad 20
Resistente a 4121 A
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Alado
Dimensiones (L x An) 215 x 88 mm
Longitud (imperial) 215 mm
Anchura (métrico) 88 mm
Peso (métrico) 18 g