Learn More
Ansell Guantes ESD de nailon/spandex 11-819 HyFlex™ con revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17290157
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17290157 8 12 pares
17270157 6 12 pares
17280157 7 12 pares
17200167 9 12 pares
17210167 10 12 pares
17220167 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17290157 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11819080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.50€
    90.64€ / 12 pares
    Ahorro 46.86€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de seguridad con funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014, que protegen los productos frente a descargas electrostáticas. El revestimiento ultrafino FORTIX™ mejora el agarre, al tiempo que mantiene una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
  • Funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014
  • Se pueden utilizar en zonas con riesgo de explosión como parte de una cadena de conexión a tierra
  • El forro de nailon y spandex de calibre 18  sin costuras ayuda a mantener una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
  • FORTIX™ El revestimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre y proporciona una protección duradera.
  • ZONZ™ La tecnología Comfort Fit garantiza que los guantes sean ultra transpirables
  • El proceso de lavado exclusivo permite proporcionar guantes más limpios y cómodos
  • La funcionalidad de pantalla  táctil permite a los usuarios trabajar con múltiples dispositivos de pantalla táctil  sin quitarse los guantes.
  • Aprobado dermatológicamente por Dermatest™
  • Certificado por OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Área revestida Palm
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Azul
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Áspero
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Nylon, Spandex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Norma EN388 3121A
Para utilizar con (aplicación) Aeroespacial, automoción, logística y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Tipo de Palm Revestido
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18