Learn More
Ansell Guantes ESD de nailon/spandex 11-819 HyFlex™ con revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™
Código de producto. 17200167
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño Packungsgröße
17200167 9 12 pares
17270157 6 12 pares
17280157 7 12 pares
17290157 8 12 pares
17210167 10 12 pares
17220167 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17200167 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11819090
Menge Preis
1 73.05€ / 12 pares
12 69.40€ / 12 pares
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Guantes de seguridad con funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014, que protegen los productos frente a descargas electrostáticas. El revestimiento ultrafino FORTIX™ mejora el agarre, al tiempo que mantiene una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
  • Funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014
  • Se pueden utilizar en zonas con riesgo de explosión como parte de una cadena de conexión a tierra
  • El forro de nailon y spandex de calibre 18  sin costuras ayuda a mantener una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
  • FORTIX™ El revestimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre y proporciona una protección duradera.
  • ZONZ™ La tecnología Comfort Fit garantiza que los guantes sean ultra transpirables
  • El proceso de lavado exclusivo permite proporcionar guantes más limpios y cómodos
  • La funcionalidad de pantalla  táctil permite a los usuarios trabajar con múltiples dispositivos de pantalla táctil  sin quitarse los guantes.
  • Aprobado dermatológicamente por Dermatest™
  • Certificado por OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Área revestida Palm
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Azul
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Áspero
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Nylon, Spandex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Norma EN388 3121A
Para utilizar con (aplicación) Aeroespacial, automoción, logística y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Tipo de Palm Revestido
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.