Learn More
Ansell HYFLEX™ 11-755 Guantes resistentes a cortes
Código de producto. 30259530 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30259530 9 12 pares
18824417 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30259530 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11755090
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
HYFLEX™ 11-755 Ultraligero ANSI A5/EN ISO Guantes resistentes a cortes de nivel E con compatibilidad con pantalla táctil.
  • ANSI A5/EN ISO Protección contra cortes E: resistencia al corte 4 veces mayor
  • Fórmula ultraligera: Comodidad y destreza garantizadas durante todo el día.
  • Diseño compatible con pantalla táctil: mayor productividad y seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI 4 de abril, ANSI Tamaño A5, dermatológicamente probado, etiqueta Ecovadis, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Material del manguito HPPE, tungsteno, Spandex , Poliéster
Descripción Defensas reforzadas: Diseñado con INTERCEPT™ Tecnología de resistencia al corte y logro ANSI A5/EN ISO Normas E de resistencia al corte, HyFlex™ Los guantes industriales 11-755 protegen contra laceraciones y previenen lesiones comunes en el lugar de trabajo.
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 9
Norma EN388 EN388:3X41E
Para utilizar con (aplicación) Montaje e inspección de componentes, Recogida, fijación de componentes, Montaje final, Aplicación de acabados a materiales, productos
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE, tungsteno, Spandex , Poliéster
Revestimiento Forro de punto
Modelo 11-755
Tipo de empaquetado 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Yarn Gauge 18
Longitud (imperial) 88,5 a 112,2 in.
Longitud (métrico) 225 a 285 cm