Descripción
- Protección fiable: ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E protección de corte para tareas medias diarias.
- Construcción flexible: Diseñada para permitir un manejo cómodo y controlado y facilidad de movimiento.
- Comodidad y comodidad: El diseño compatible con pantalla táctil permite un porte cómodo durante todo el día.
- Agarre seguro: El recubrimiento de poliuretano garantiza un manejo seguro en condiciones de aceite seco y ligero.
- Usabilidad práctica: Adecuado para tareas de manipulación y montaje que requieren mayor protección de corte.
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | Nivel E |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Tungsteno, HPPE, Poliéster, Spandex, Poliuretano |
| Tipo de producto | Guante resistente a los cortes y a la abrasión |
| Tamaño | 6 |