Learn More
Ansell HyFlex™ 11-754 - Guantes ultraligeros resistentes a cortes
Código de producto. 18030040
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
12 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
18030040 6 12 pares
18060040 7 12 pares
18040040 8 12 pares
18050040 9 12 pares
18000040 10 12 pares
18020040 11 12 pares
18070040 12 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 18030040 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11754060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ultraligero ANSI A4/EN ISO Guantes resistentes a cortes con clasificación D y compatibilidad con pantalla táctil.
  • Defensas reforzadas: Desarrollado con INTERCEPT™ Tecnología de resistencia al corte y satisfacción ANSI A4 y EN ISO Estándares de resistencia al corte D, HyFlex Los guantes industriales 11-754 protegen contra laceraciones y previenen lesiones comunes en el lugar de trabajo.
  • Sensibilidad táctil mejorada: Con palma recubierta de nailon y forro interior de nailon, estos guantes recubiertos de PU se benefician de una sensibilidad táctil avanzada y compatibilidad con pantallas táctiles.
  • Mayor comodidad: Ultraligero y adaptado a los contornos naturales de la mano. HyFlex Los guantes EPI 11-754 provocan una fatiga mínima en las manos
  • Destreza mejorada: El diseño ultraligero de estos guantes de poliuretano también aumenta la flexibilidad y la facilidad de uso diario.
  • Certificación de respeto a la piel: HyFlexLos guantes de trabajo industriales 11-754 son Dermatest -aprobado por su respeto a la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Testado dermatológicamente|Etiqueta Ecovadis|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Nylon, Spandex, Poliuretano
Tipo de producto Guante resistente a los cortes y a la abrasión
Tamaño 6
Norma EN388 3X41D
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon, Spandex , Acero inoxidable
Revestimiento Revestido
Estilo de pulgar Alado
Yarn Gauge 18
Longitud (métrico) 225 a 285 cm