Learn More
Ansell Guantes resistentes a la abrasión con resistencia media HyFlex™ 11-751, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. 16099661 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16099661 10 12 pares
16059661 6 12 pares
16069661 7 12 pares
16079661 8 12 pares
16089661 9 12 pares
16009671 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16099661 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11751100
En stock
Los guantes de protección frente a cortes de nivel C ofrecen una mayor resistencia a la abrasión para soportar durante más tiempo el desgaste.
  • INTERCEPT Technology™ para un alto nivel de protección frente a cortes
  • Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión
  • El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto.
  • Conforme a las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos)
  • También disponible en formato de paquete para proveedores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Spandex, Poliuretano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 10
Norma EN388 EN 388:4X43C
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento general, montaje de herramientas, mecanizado, estampado, corte, manipulación de materias primas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE, fibra de vidrio, nailon, spandex
Modelo 11751100
Cantidad 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Serie HyFlex™ 11-751
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,4 cm