Learn More
Ansell Guantes puños extendidos y revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-739 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell ProductosDescription
- Una combinación de comodidad, manejo seguro y resistencia al corte.
- Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | Nivel D |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Hilo de tecnología Intercept |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | 4X43D |
| Show More |