Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes HyFlex™ 11-738 Intercept™ con refuerzo específico
Código de producto. 16099651 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16099651 6 12 pares
16009661 7 12 pares
16019661 8 12 pares
16029661 9 12 pares
16039661 10 12 pares
16049661 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16099651 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11738060
En stock
La tecnología Fortix™ aumenta la protección con una mayor durabilidad en la región de nacimiento del pulgar y prolonga la vida útil del guante
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • La tecnología Fortix™ amplía la vida útil del producto
  • Mayor protección en la región del nacimiento del pulgar
  • El poliuretano basado en agua mejora la comodidad y la destreza
  • Certificación Oeko-Tek™ 100
  • Sin disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 4X42C
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, maquinaria, manejo de equipos y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-738
Yarn Gauge 13