Learn More
Ansell Guantes de Lycra™ resistentes a los cortes con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-725
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Un equilibrio entre comodidad, destreza y manejo seguro.
- Alto nivel de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de contacto con piezas afiladas
- Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
- La™ lycra en el forro/revestimiento proporciona mayor destreza y ajuste.
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Hilo de tecnología Intercept |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4342B |
| Mostrar más |