Learn More
Ansell Guantes de Lycra™ resistentes a los cortes con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-725
Código de producto. 16639073 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16639073 6 12 pares
16649073 7 12 pares
16659073 8 12 pares
16669073 9 12 pares
16679073 10 12 pares
16689073 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16639073 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11725060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes combinan comodidad y destreza con un alto grado de resistencia al corte para aplicaciones que implican objetos afilados.
  • Un  equilibrio entre comodidad, destreza y manejo seguro.
  • Alto nivel de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de contacto con piezas afiladas
  • Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
  • La™ lycra en el forro/revestimiento proporciona mayor destreza y ajuste.
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free No
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 6
Norma EN388 4342B
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, construcción, mantenimiento y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-725
Yarn Gauge 15