Learn More
Ansell Guantes ligeros de protección contra cortes de calibre 13 HyFlex™ 11-724, tecnología INTERCEPT™
Tienda Ansell Productos
Descripción
- Guantes de peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
- El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
- El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
- El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
- Nivel de resistencia frente a cortes EN 3 (ANSI nivel 2)
- Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
- Disponibles en tallas de la 6 a la 11
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris, Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Spandex, Polietileno |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |