Learn More
Ansell Guantes industriales de protección mecánica de resistencia media HyFlex™
Código de producto. 12690732 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
144 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12690732 6 12 pares
12600742 7 12 pares
12610742 8 12 pares
12620742 9 12 pares
12900055 9 144 pares
12670732 10 12 pares
12680732 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12690732 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11624060
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Diseñada para un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas en una amplia variedad de entornos.
  • Hechos de DSM Dyneema™, Spandex™ y nailon
  • Su diseño ergonómico favorece la comodidad del usuario
  • Recubrimiento con una formulación especial de poliuretano para mayor flexibilidad y un mejor ajuste Agarre firme gracias a que tiene la palma revestida
  • Se puede lavar y reutilizar sin pérdida de protección frente a los cortes
  • Gran resistencia a los cortes
  • Puños elásticos
  • Color negro y gris
Conformidad
Protección contra cortes ANSI™ nivel 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Negro, Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A2
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Dyneema™
Modelo 11-624_6
Serie HyFlex™ 11-624