Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616
Tienda Ansell ProductosDescription
- La tecnología de punto de calibre 18 permite que este guante sea ultrafino pero robusto
- Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión
- Ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves.
Specifications
Specifications
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 3121 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Nylon, Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes ligeros |
| Tamaño | 7 |
| Show More |