Learn More
Ansell™ Guantes industriales especiales HyFlex™
Código de producto. 12690712 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12690712 9 12 pares
12650712 10 12 pares
12660712 6 12 pares
12670712 7 12 pares
12680712 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12690712 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11601090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos que requieren los máximos niveles de destreza.
  • Para el montaje de piezas pequeñas, como rodamientos, juntas y resortes pequeños
  • Revestimiento de nailon
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de poliuretano
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III, EN 388: 3121, ANSI, con marcado CE
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes ligeros
Tamaño 9
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Revestido
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Productos de precisión, resistente a los cortes, repelente de aceite y productos especializados
Serie 11-601