Learn More
Beskrivelse
- Para el montaje de piezas pequeñas, como rodamientos, juntas y resortes pequeños
- Revestimiento de nailon
- Construcción elástica
- Revestimiento de poliuretano
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos<
Tekniske data
Tekniske data
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III, EN 388: 3121, ANSI, con marcado CE |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nylon |
| Tipo de producto | Guantes ligeros |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?