Learn More
Ansell HyFlex™ 11-584 Guantes de seguridad resistentes a cortes
Código de producto. 18972090
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
18972090 12
18902090 5
18912090 6
18922090 7
18932090 8
18942090 9
18952090 10
18962090 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 18972090 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11584120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00€
    289.72€ / 12 pares
    Ahorro 2760.28€
    90% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Mejora la precisión y productividad con comodidad en una segunda piel en un ANSI guante F con clasificación A6/ISO
  • AEROFIT™ Recubrimiento: hasta un 30% más fino* para una tactilidad y control excepcionales
  • Forro transpirable calibre 21: ofrece una comodidad premium en un manejo preciso
  • Diseño que mejora la productividad: permite un trabajo más rápido y preciso.
  • Diseño de segunda piel: Diseñado con AEROFIT™ la tecnología Precision Comfort, un innovador y flexible recubrimiento de espuma nitrilo que ofrece mejor tactilidad, sensibilidad y una sensación de guante más cómoda y transpirable.
  • Confort premium: Muy preferible para tareas de manejo preciso y uso* durante todo el día.
  • Productividad demostrada: Los usuarios que llevan HyFlex guantes de seguridad con AEROFIT™ tecnología completan tareas de precisión más rápido que usando guantes comparables en el mercado*.
  • Protección Avanzada contra Cortes: El hilo HPPE reforzado de próxima generación INTERCEPT™ proporciona una resistencia fiable al corte ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F para la seguridad al manipular piezas afiladas.
  • Mejor cumplimiento: Certificado compatible con la piel y con pantalla táctil para reducir la retirada de guantes durante los turnos.
*Frente a guantes estándar Ansell con el mismo nivel de protección
*Basado en una encuesta a 52 portadores de guantes comparando Ansell guantes con los guantes competitivos disponibles en el mercado (mayo de 2025); pruebas realizadas con HyFlex 11-574 guantes. Los resultados pueden variar entre otros guantes de la serie.
No se use contra productos químicos; el guante no es a prueba de líquidos. No se use contra llamas o temperaturas - 25 °C o +100 °C; No se utilice para aplicaciones mecánicas de gran resistencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/ISEA 105-2024 ABR Nivel 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo de espuma
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Spandex, Poliéster, HPPE, Tungsteno, Caucho natural, Nitrilo de espuma
Tipo de producto Guantes resistentes al corte
Tamaño 12
Norma EN388 EN388:3X32F
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de paneles y láminas de metal
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Grip Design Áspero
Revestimiento Forro de punto
Tipo de empaquetado Bolsa
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 3
Cantidad 12 pares/banda, 12 bandas/cartón
Serie Hyflex 11-584 Tecnología Aerofit
Estilo de pulgar Reforzados
Yarn Gauge 21
Longitud (imperial) 10,82 in
Longitud (métrico) 275 mm