Learn More
Ansell HyFlex™ 11-584 Guantes de seguridad resistentes a cortes
Description
- AEROFIT™ Recubrimiento: hasta un 30% más fino* para una tactilidad y control excepcionales
- Forro transpirable calibre 21: ofrece una comodidad premium en un manejo preciso
- Diseño que mejora la productividad: permite un trabajo más rápido y preciso.
- Diseño de segunda piel: Diseñado con AEROFIT™ la tecnología Precision Comfort, un innovador y flexible recubrimiento de espuma nitrilo que ofrece mejor tactilidad, sensibilidad y una sensación de guante más cómoda y transpirable.
- Confort premium: Muy preferible para tareas de manejo preciso y uso* durante todo el día.
- Productividad demostrada: Los usuarios que llevan HyFlex guantes de seguridad con AEROFIT™ tecnología completan tareas de precisión más rápido que usando guantes comparables en el mercado*.
- Protección Avanzada contra Cortes: El hilo HPPE reforzado de próxima generación INTERCEPT™ proporciona una resistencia fiable al corte ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F para la seguridad al manipular piezas afiladas.
- Mejor cumplimiento: Certificado compatible con la piel y con pantalla táctil para reducir la retirada de guantes durante los turnos.
*Frente a guantes estándar Ansell con el mismo nivel de protección
*Basado en una encuesta a 52 portadores de guantes comparando Ansell guantes con los guantes competitivos disponibles en el mercado (mayo de 2025); pruebas realizadas con HyFlex 11-574 guantes. Los resultados pueden variar entre otros guantes de la serie.
No se use contra productos químicos; el guante no es a prueba de líquidos. No se use contra llamas o temperaturas - 25 °C o +100 °C; No se utilice para aplicaciones mecánicas de gran resistencia.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ANSI/ISEA 105-2024 ABR Nivel 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Nitrilo de espuma |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Nylon, Spandex, Poliéster, HPPE, Tungsteno, Caucho natural, Nitrilo de espuma |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.