Learn More
Ansell HyFlex™ 11-561 Guantes industriales de protección contra cortes, con palma recubierta
Código de producto. 17800661
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Guantes con puño de color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Guantes con puño de color unitSize
17800661 5 Blanco 12 pares
17810661 6 Morado 12 pares
17820661 7 Rojo 12 pares
17830661 8 Amarillo 12 pares
17840661 9 Marrón 12 pares
17850661 10 Negro 12 pares
17860661 11 Azul 12 pares
17870661 12 Verde 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17800661 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11561050
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes industriales son ideales cuando se necesita alta resistencia a cortes, perforaciones y abrasión en condiciones de trabajo secas o ligeramente aceitosas. El revestimiento fino y ligero utiliza tecnología FORTIX, que proporciona mayor durabilidad y un ajuste cómodo y transpirable.
  • El INTERCEPT™ El hilo proporciona una alta protección contra cortes al tiempo que proporciona destreza y comodidad.
  • El diseño del revestimiento de la palma mejora el agarre, extiende la vida útil del guante en condiciones abrasivas y permite que la mano respire.
  • El guante no contiene silicona, lo que evita la transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes de pintar.
  • El Oeko-Tex La certificación garantiza que el guante no contiene sustancias nocivas como DMF u otros productos químicos.
  • Sin fibra de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Gris
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon, HPPE, Spandex, Poliéster, Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 5
Norma EN388 EN 388:4X42C
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon, HPPE, Basalto, Poliéster, Spandex
Modelo 11561050
Índice de pinchazos ASTM F2878 NIVEL 4
Serie HyFlex™ 11-561
Estilo de pulgar Piedra clave
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 21 cm