Learn More
Ansell Guantes industriales de resistencia media HyFlex™ 11-500
Código de producto. 11766414 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11766414 9 12 pares
11746414 7 12 pares
11756414 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11766414 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11500090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    106.00€ / 12 pares
    Ahorro 44.00€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes industriales ofrecen comodidad y un agarre seguro. Perfectos para aplicaciones secas o ligeramente grasas en las que los trabajadores necesiten protección contra cortes ligeros.
  • Perfectos para operaciones de montaje y mantenimiento que impliquen la manipulación de herramientas y materiales afilados y puntiagudos
  • El revestimiento elástico Kevlar™ es resistente a los cortes, proporciona un ajuste cómodo y protege de cortes molestos y de la abrasión.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo de color negro en la palma y las yemas de los dedos hace que el aceite se aleje de la superficie del guante.
  • Puño más largo para una protección adicional contra cortes alrededor de la muñeca
  • Amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Sí
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388:3231B, EN 388:3231
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
Guantes con puño de color Marrón
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon, Lycra™, fibra de aramida
Modelo 11-500-9 205577
Serie HyFlex™ 11-500
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,8 cm