Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-435
Código de producto. 11796633 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11796633 10 12 pares
11706643 11 12 pares
11716643 6 12 pares
11726643 7 12 pares
11736643 8 12 pares
11746643 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11796633 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 11435100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El primer guante del mercado hecho de poliuretano a base de agua para mejorar la movilidad y comodidad del guante con un nivel 5 de resistencia a los cortes.
  • Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a los cortes y a la aparición de rebaba
  • Guante trenzado sin costuras para un ajuste, una movilidad y una flexibilidad de calidad
  • Transpirabilidad y sensación de frescura excelentes
  • El revestimiento gris de la palma disimula la suciedad y permite que se puedan usar durante un más tiempo para reducir los costes generales de sustitución
  • Antiestáticos para mejorar la seguridad en áreas críticas
  • Sin silicona
  • Con certificado Oeko-Tex™ 100
  • Ideales para los sectores de la automoción, la química y la fabricación de maquinaria, equipos y metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4542, ANSI
Material del manguito Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Dyneema™
Revestimiento Dyneema™
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Extrema resistencia a cortes y rebabas