Learn More
Beskrivning
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a los cortes y a la aparición de rebaba
- Guante trenzado sin costuras para un ajuste, una movilidad y una flexibilidad de calidad
- Transpirabilidad y sensación de frescura excelentes
- El revestimiento gris de la palma disimula la suciedad y permite que se puedan usar durante un más tiempo para reducir los costes generales de sustitución
- Antiestáticos para mejorar la seguridad en áreas críticas
- Sin silicona
- Con certificado Oeko-Tex™ 100
- Ideales para los sectores de la automoción, la química y la fabricación de maquinaria, equipos y metales
Specifikationer
Specifikationer
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4542, ANSI |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Tamaño | 11 |
| Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
| Material de revestimiento | Dyneema™ |
| Revestimiento | Dyneema™ |
| Tipo de Palm | Palma recubierta |
| Cantidad | 144 par |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?