Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Mark, EN 1149, EN 388 : 3131 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes |
| Modelo | 11-400 |
| Revestimiento | Nailon |
| Tipo de Palm | Dipped-palm |
| Cantidad | 144 par |
| Resistente a | Abrasions |
| Serie | 11-400 |