Learn More
Ansell HyFlex™ 11-290 Manga de compresión de corte alto
Beskrivning
- Cuenta con™ tecnología Intercept para brindar mayor protección contra cortes (ANSI Nivel de corte A5/Nivel de corte ISO E)
- Proporciona protección contra el calor por contacto (EN407 Nivel 1)
- Mejora el movimiento del brazo, estimula la circulación sanguínea y estabiliza los músculos del brazo para ayudar a prevenir lesiones (DIN SPEC 4868)
- El diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto durante toda la jornada laboral.
- La codera integrada protege contra impactos.
- Disponible en dos versiones: Ancho& Angosto
- Sin fibra de vidrio
Specifikationer
Specifikationer
| Tamaño | Ancha |
| Estructura | Elástico |
| Tipo de producto | Mangas de protección contra cortes |
| Material | Para-aramida, acero inoxidable, poliamida, Spandex |
| Color | Azul oscuro |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de tapón | Extremos elásticos |
| Tipo de costura | De una pieza |
| Clasificación de resistencia de corte | ANSI A5 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?