Learn More
Ansell HyFlex™ 11-290 Manga de compresión de corte alto
Código de producto. 17806698
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17806698 Estrecho paquete de 30
17816698 Ancha paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17806698 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11290180N
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
El HyFlex™ La manga de compresión de corte alto 11-290 brinda calor por contacto y protección contra cortes altos al tiempo que mantiene un diseño ergonómico cómodo.
  • Cuenta con™ tecnología  Intercept para  brindar mayor  protección contra cortes (ANSI Nivel de corte A5/Nivel de corte ISO E)
  • Proporciona protección contra el calor por contacto (EN407 Nivel 1)
  • Mejora  el movimiento del brazo, estimula la circulación sanguínea y estabiliza los músculos del brazo para ayudar a prevenir lesiones (DIN SPEC 4868)
  • El diseño  ergonómico garantiza un ajuste perfecto durante toda la jornada laboral.
  • La codera integrada protege contra impactos.
  • Disponible en dos versiones: Ancho& Angosto
  • Sin fibra de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estrecho
Material Para-aramida, acero inoxidable, poliamida, Spandex
Color Azul oscuro
Esterilidad No estéril
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Extremos elásticos
Tipo de costura De una pieza
Clasificación de resistencia de corte ANSI A5
Estilo de manguito Tejido
Procedimiento de limpieza Temperatura de lavado 104 °F (40 °C)
Sin látex Sí
Modelo 11-290
Certificaciones/conformidad ANSI CUT A5, ANSI 3 de abril
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO Nivel de corte E, EN407 nivel 1, DIN SPEC 4868
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45 cm
Estructura Elástico
Tipo de producto Mangas de protección contra cortes
Cantidad 30/Cs.