Learn More
Ansell™ Fundas HyFlex™ 11-280
Código de producto. 17627455
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17627455 Estrecho paquete de 50
17637455 Ancha paquete de 50
17647455 Estrecho paquete de 50
17657455 Ancha paquete de 50
17667455 Estrecho paquete de 50
17677455 Ancha paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17627455 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11280120N
En stock
Las fundas Ansell™ HyFlex™ 11-280 ofrecen un diseño perfecto y opciones de longitudes y anchuras para garantizar un ajuste excelente para proporcionar comodidad durante todo el día
  • La tecnología INTERCEPT™ de resistencia a cortes proporciona la mejor protección contra cortes de su clase y una sensación suave y fresca para el trabajador
  • Diseñado para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex™
  • Disponibles en tres versiones: Extraancho, ancho, estrecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estrecho
Estructura Elástico
Tipo de producto Manguito
Material Hilo HPPE
Color Gris
Esterilidad No estéril
Modelo Ambidiestro, HyFlex™ 11-280
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Parte superior elástica con puño de punto
Tipo de costura De una pieza
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Reparación y sustitución de vidrio; manipulación de láminas y paneles metálicos
Certificaciones/conformidad Compatible con REACH
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Categoría ll
Longitud (métrico) 30 cm