Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes de alta visibilidad HyFlex™ 11-200
Descripción
- El amplio espacio en el área del brazo reduce la transpiración y la irritación
- El diseño anatómico con área de antebrazo ajustable permite la libertad de movimiento
- Aumenta la productividad al permitir que los trabajadores realicen sus tareas sin restricciones
- Mejora la seguridad en zonas con poca luz con colores de alta visibilidad
- Proporciona un rendimiento de corte de nivel 5 EN (ANSI A3) y protección térmica de nivel 1 (EN407)
- El diseño ergonómico y el sistema de fijación aumentan la aceptación de los trabajadores, lo que genera menos accidentes y lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Estándar |
| Tipo de producto | Manga resistente a cortes |
| Material | Nailon |
| Color | Amarillo de alta visibilidad |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Funda estándar |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de costura | Reforzado |
| Clasificación de resistencia de corte | ANSI A3 |
| Estilo de manguito | Tejido de punto sin ranura para pulgar |
| Mostrar más |