Learn More
Ansell Guantes HyFle™ 11-755 resistentes a cortes
Código de producto. 18844417 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
18844417 12
18804417 7
18814417 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18844417 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11755120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.80€
    224.48€ / 12 pares
    Ahorro 114.32€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Guantes ultraligeros ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 y EN ISO E resistentes a cortes con compatibilidad con pantalla táctil.
  • Defensas reforzadas: Diseñados con INTERCEPT™ la tecnología de resistencia al corte y cumpliendo con los estándares ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 y EN ISO E, HyFlex™ los guantes industriales 11-755 protegen contra laceraciones y ayudan a prevenir lesiones laborales comunes
  • Sensibilidad táctil mejorada: Con palma de la mano y forro de nylon, estos guantes recubiertos de PU se benefician de una mayor sensibilidad táctil y compatibilidad con pantallas táctiles
  • Mayor comodidad: Ligeros y ajustados a contornos naturales de la mano, HyFlex™ los guantes de EPI 11-755 causan una fatiga mínima en las manos
  • Destreza mejorada: El diseño ultraligero de estos guantes de poliuretano también aumenta la flexibilidad y facilidad de uso
  • Compatibilidad certificada con la piel: HyFlex™ Los guantes industriales 11-755 están aprobados por Dermatest™ para su compatibilidad con la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating Nivel E
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Tungsteno, Spandex, Poliéster, Poliuretano
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 12