Descripción
- Defensas reforzadas: Diseñados con INTERCEPT™ la tecnología de resistencia al corte y cumpliendo con los estándares ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 y EN ISO E, HyFlex™ los guantes industriales 11-755 protegen contra laceraciones y ayudan a prevenir lesiones laborales comunes
- Sensibilidad táctil mejorada: Con palma de la mano y forro de nylon, estos guantes recubiertos de PU se benefician de una mayor sensibilidad táctil y compatibilidad con pantallas táctiles
- Mayor comodidad: Ligeros y ajustados a contornos naturales de la mano, HyFlex™ los guantes de EPI 11-755 causan una fatiga mínima en las manos
- Destreza mejorada: El diseño ultraligero de estos guantes de poliuretano también aumenta la flexibilidad y facilidad de uso
- Compatibilidad certificada con la piel: HyFlex™ Los guantes industriales 11-755 están aprobados por Dermatest™ para su compatibilidad con la piel
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | Nivel E |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Tungsteno, Spandex, Poliéster, Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes industriales |
| Tamaño | 7 |