Learn More
Hydroxyzine pamoate, MedChemExpress
Código de producto. 16498486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0895
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyzine pamoate
CAS 10246-75-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C44H43ClN2O8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.ClC5=CC=C(C(N6CCN(CCOCCO)CC6)C7=CC=CC=C7)C=C5
Peso molecular (g/mol) 763.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 763.27
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation