Learn More
Hidroxizina EP Impureza B (como diclorhidrato), Mikromol™
Código de producto. 30052632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052632 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052632 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0852.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidroxizina EP Impureza B (como diclorhidrato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride)
CAS 13073-96-6
Nombres de analitos o componentes 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP), Hydroxyzine Imp. B (EP), 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Decloxizine Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Hydroxyzine Impurity B as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O2.2ClH/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20;;/h1-10,21,24H,11-18H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etoxi]etanol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 413.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1684 g/mol