Learn More
Diclorhidrato de hidroxizina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyzine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1808202-93-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 D8 H19 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Alamon-d8, Atarax-d8, Aterax-d8, Durrax-d8, Orgatrax-d8, Quiess-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H/i10D2,11D2,12D2,13D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]C1([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il]etoxi]etanol; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 455.876 |
| Mostrar más |