Learn More
Hidroxiuretano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyurethane |
| CAS | 589-41-3 |
| Fórmula molecular | C3H7NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Ethyl N-Hydroxycarbamate, Hydroxycarbamic Acid Ethyl Ester, Hydroxyurethane, N-Carbethoxyhydroxylamine, N-Hydroxyurethane, NSC-71045, NSC-83629, SQ 16819, N-Hydroxy-carbamic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO3/c1-2-7-3(5)4-6/h6H,2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CCOC(=O)NO |
| Nombre IUPAC | N-hidroxicarbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 105.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0426 |